Necrostatin-5 ≥98% (par RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-((3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetonitrile
ALX430169M005 ALX430169M025
ENZOALX430169M005EA 67.1 EUR InStock
ENZOALX430169M005 ENZOALX430169M025
Necrostatin-5 ≥98% (par RMN)
Necrostatin-5
Necroptosis inhibitor
Necroptosis inhibitor. In contrary to the mechanism of necrostatin-1 (Prod.No. BML-AP309) it was shown that necrostatin-5 inhibits RIP1 kinase indirectly. A potent inhibitor of immunoprecipitated, but not recombinant RIP1.
Formule: C₁₉H₁₇N₃O₂S₂
MW: 383,5 g/mol
Numéro CAS: 337349-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité