(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX440001M025EA 121 EUR InStock
ENZOALX440001M025 ENZOALX440001M100 ENZOALX440001M005
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride ≥98% (par HPLC)
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Cofactor of nitric oxide synthases (NOS).
Formule: C₉H₁₅N₅O₃·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00891665
Numéro CAS: 17528-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance White to off-white powder.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité