L-Biopterin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX440008M100EA 344.3 EUR InStock
ENZOALX440008M100
L-Biopterin ≥98%
L-Biopterin
Soluble in 1 N sodium hydroxide or 1 N hydrogen chloride; very slightly soluble in water (0.7 mg/ml) (ultrasonication). To obtain concentrated solutions, ammonium hydroxide should be added.
Formule: C₉H₁₁N₅O₃
MW: 237,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036787
Numéro CAS: 22150-76-1
Merck Index: 14,01229
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (assay) ≥98%
Identity Determined by GC-MS
Appearance White to pale yellow powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité