Nonactin (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX450008M005 ALX450008M025
ENZOALX450008M005EA 53.9 EUR InStock
ENZOALX450008M005 ENZOALX450008M025
Nonactin (de Streptomyces griseus) ≥98% (par CCM)
Nonactin
Macrotetrolide antibiotic. Monovalent cation ionophore with high selectivity for ammonium and potassium. Specifically inhibits the processing of cytoplasmic precursor proteins destined for the mitochondria. Inhibits the effects on P170 glycoprotein-mediated efflux of chemotherapeutic agents in multidrug resistant (MDR) cancer cells.
  • Monovalent cation ionophore
White to off-white crystalline solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml), dichloromethane (10mg/ml), methanol, 100% ethanol; insoluble in water.
Formule: C₄₀H₆₄O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6833-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité