Menadione ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Vitamine K32-Méthyle-1,4-naphthoquinone
ENZOALX460007G010EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX460007G010
Menadione ≥98% (par HPLC)
Menadione
Cytotoxic in various cell lines. Induces apoptosis via elevation of peroxide and superoxide radical levels. Affects gap-junctional intercellular communication by mediation of tyrosine phosphorylation.Inhibitor of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) with an IC50 of ~1µM.
  • IDO inhibitor
Off-white to yellow crystalline solid.
Soluble in 96% ethanol (16mg/ml) or DMSO (1mg/ml); almost insoluble in water.
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001681
Numéro CAS: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité