Vitamine K1 (Phytoménadione)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX460027G005EA 79.2 EUR InStock
ENZOALX460027G005
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
MW: 450,6958 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité