Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: ADP.K, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl trihydrogen diphosphate monopotassium salt, 5'-ADP-K
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
MW: 465,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066472
Numéro CAS: 72696-48-1
Merck Index: 14,00154
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité