Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX480019M010EA 81.4 EUR InStock
ENZOALX480019M010
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine ≥98% (par CCM)
6-(Benzyloxy)-7H-purin-2-amine
DNA alkyltransferase substrate and inhibitor

Effective substrate and efficient inactivator of DNA alkyltransferase.


Formule: C12H11N5O
MW: 241,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269931
Numéro CAS: 19916-73-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité