8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphothioate, Sp-isomer sodium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX480025M001EA 360.8 EUR InStock
ENZOALX480025M001
8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphothioate, Sp-isomer sodium salt ≥98% (par HPLC)
8-Bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphothioate, Sp-isomer sodium salt
PKA activator.
Metabolically resistant activator of cAMP-dependent protein kinase (PKA) (cAMP agonist).
No metabolic side effects as observed with dibutyryl-cAMP (N⁶,O²'-dibutyryladenosine-3',5'-cyclic monophosphate, or 8-Br-cAMP (8-bromoadenosine-3',5'-cyclic monophosphate. Significantly more lipophilic and membrane permeant as compared to Sp-cAMPS (adenosine-3',5'-cyclic monophosphothioate, Sp isomer).
Soluble in water or aqueous buffer.
Formule: C₁₀H₁₀BrN₅O₅PS·Na
MW: 446,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 127634-20-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité