Guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer sodium salt ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX480072M001EA 270.6 EUR InStock
ENZOALX480072M001
Guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer sodium salt ≥98% (par HPLC)
Guanosine 3',5'-cyclic Monophosphothioate, Rp-Isomer sodium salt
Inhibitor of cGMP-dependent protein kinase (PKG) 1α (cGMP antagonist). Resistant against mammalian cyclic nucleotid-dependent phosphodiesterases. No metabolic side effects. Low membrane permeability.
  • PKG inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (125mM), DMSO (2mM), DMF (1mM), methanol (7mM) or PBS, pH 7.4 (125mM).
Formule: C₁₀H₁₁N₅O₆SP·Na
MW: 360,3 · 23,0 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 86562-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité