Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-Fluoroadenine Arabinosid, (2R,3S,4S,5R)-2-(6-Amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoro-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine, Fludarabine
ALX480100M005 ALX480100M025
ENZOALX480100M005EA 83.6 EUR InStock
ENZOALX480100M005 ENZOALX480100M025
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine ≥98% (par HPLC)
Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine
F-ara-A precursor
Prodrug converted to the free nucleoside 9-beta-D-arabinosyl-2-fluoroadenine (F-ara-A). F-ara-A enters cells and accumulates as the 5'-triphosphate. Interferes with DNA synthesis and repair. Induces apoptosis of cancer cells. Inhibits RNA transcription.
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₄
MW: 285,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132942
Numéro CAS: 21679-14-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité