Gemcitabine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2'-Deoxy-2',2'-difluorocytidine, dFdC, 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one hydrochloride
ALX480101M025 ALX480101M100
ENZOALX480101M025EA 149 EUR InStock
ENZOALX480101M025 ENZOALX480101M100
Gemcitabine hydrochloride ≥98%
Gemcitabine hydrochloride
DNA synthesis inhibitor
Deoxycytidine analog with cytotoxic effects. Induces apoptosis and inhibits DNA synthesis.
Synthetic.
Formule: C₉H₁₂ClF₂N₃O₄
MW: 299,6591 g/mol
Numéro MDL: MFCD01735988
Numéro CAS: 122111-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité