n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX500007G001 ALX500007G005 ALX500007G025
ENZOALX500007G001EA 172.7 EUR InStock
ENZOALX500007G001 ENZOALX500007G005 ENZOALX500007G025
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité