Octyl β-D-thioglucopyranoside
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX500009G005EA 269.5 EUR InStock
ENZOALX500009G005
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Formule: C₁₄H₂₈O₅S
MW: 308,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012189
Numéro CAS: 85618-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité