Sodium chlorure 0,9% physiological saline sans endotoxine, stérile
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: Chlorure de sodium
ENZOALX505009LD15EA 58.3 EUR InStock
ENZOALX505009LD15
Sodium chlorure 0,9% physiological saline sans endotoxine, stérile
Sodium chlorure
Sterile and endotoxin-free physiological saline for use with TLRgrade™ or endotoxin-free grade reagents.
Product has been subjected to multiple rounds of LPS removal by adsorption with activated charcoal.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Endotoxin content <0.0002 EU/µg (pyrotell gel-clot endotoxin test)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité