LY-83583 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone
ALX550002M005 ALX550002M025
ENZOALX550002M005EA 124 EUR InStock
ENZOALX550002M005 ENZOALX550002M025
LY-83583 ≥95%
LY-83583
Guanylyl cyclase inhibitor
Competitive inhibitor of soluble guanylyl cyclase (sGC) (IC50=2µM) and of cGMP production. Neurotoxin. Blocks antigen-induced leukotriene release and reduces platelet-endothelial cell adhesion. Blocks acethylcholine-induced vasorelaxation.
Synthetic.
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₂
MW: 250,25 g/mol
Numéro CAS: 91300-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité