Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550003G001EA 92.4 EUR InStock
ENZOALX550003G001
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
MW: 348,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité