Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+/-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (par HPLC, TLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention

ENZOALX550034M025EA 420.2 EUR InStock
ENZOALX550034M025
(+/-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid ≥99% (par HPLC, TLC)
(+/-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
NMDA receptor antagonist.

Potent and selective NMDA receptor antagonist.

Soluble in 100 mM NaOH or 25 mM water.


Formule: C₅H₁₂NO₅P
MW: 197,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 76326-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC, TLC) ≥99%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité