6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550042M005 ALX550042M010 ALX550042M025 ALX550042M050
ENZOALX550042M005EA 85.8 EUR InStock
ENZOALX550042M005 ENZOALX550042M010 ENZOALX550042M025 ENZOALX550042M050
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione ≥98% (par CCM)
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
AMPA/kainate receptor antagonist
  • Formulation: Off-white to yellow powder.
Potent, competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. For the more soluble form see CNQX . disodium salt (Prod. No. ALX-550-283).
Formule: C₉H₄N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00069232
Numéro CAS: 115066-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité