NBQX ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
ALX550044M005 ALX550044M025
ENZOALX550044M005EA 124 EUR InStock
ENZOALX550044M005 ENZOALX550044M025
NBQX ≥99% (par HPLC)
NBQX
Most potent and selective AMPA/kainate receptor antagonist. More soluble form is NBQX disodium salt.
Soluble in DMSO. A 1 µM aqueous solution may be prepared by taking up in >2.5 equivalents of NaOH and backtitrating to pH 8.0 to 8.5 with concentrated HCl.
Formule: C₁₂H₈N₄O₆S
MW: 336,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270054
Numéro CAS: 118876-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥99%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité