Naloxone hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX550055M050EA 66 EUR InStock
ENZOALX550055M050
Naloxone hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Naloxone hydrochloride
Opioid receptor antagonist.
Soluble in water or 100% ethanol.
Formule: C₁₉H₂₂ClNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069322
Numéro CAS: 357-08-4
EINECS: 206-611-0
Merck Index: 14,06362
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité