(+)-Himbacine ≥98%, en poudre
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550061M001EA 113.3 EUR InStock
ENZOALX550061M001 ENZOALX550061M005
(+)-Himbacine ≥98%, en poudre
(+)-Himbacine
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Potent muscarinic antagonist that displays selectivity for the M2 or M4 receptors.
Hygroscopic and soluble in methanol, 100% ethanol or methylene chloride; insoluble in water.
Formule: C₂₂H₃₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6879-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
Source Isolated from the Australian pine galbulimima baccata
Appearance White to off-white powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité