Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Huperzine A ≥95%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550065M001EA 103.4 EUR InStock
ENZOALX550065M001
(-)-Huperzine A ≥95%
(-)-Huperzine A
Plant alkaloid. Neurotoxin. Potent acetylcholinesterase inhibitor. Active isomer with acetylcholine esterase activity. Protects cells against hydrogen peroxide, beta-amyloid, glutamate, ischemia and staurosporine-induced cytotoxicity and apoptosis. Prospective agent for the treatment of Alzheimer's disease. For the racemic modification, see (±)-Huperzine A (Prod. No. ALX-550-064).

Isolated from Lycopodium sp.


Formule: C₁₅H₁₈N₂O
MW: 242,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171439
Numéro CAS: 102518-79-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité