Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger

ENZOALX550076G001EA 253 EUR InStock
ENZOALX550076G001
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate ≥98%
L-Noradrenaline bitartrate monohydrate
Adrenergic neurotransmitter.

Soluble in water (46 mg/ml).


Formule: C₈H₁₁NO₃
MW: 319,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036384
Numéro CAS: 108341-18-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (assay) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité