Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FGIN-1-27 ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550079M025EA 136.4 EUR InStock
ENZOALX550079M025
FGIN-1-27 ≥98% (par HPLC)
FGIN-1-27
Benzodiazepine receptor ligand.

Binds specifically and with high affinity to the mitochondrial benzodiazepine receptors.

Soluble in methanol.


Formule: C₂₈H₃₇N₂OF
MW: 436,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467704
Numéro CAS: 142720-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité