Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AIDA ≥96%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550101M025EA 253 EUR InStock
ENZOALX550101M025
AIDA ≥96%
AIDA
mGluR agonist.

Potent and selective ligand for group I mGluRs. Shows no effect on group II or group III mGluRs. Has no effect on ionotropic glutamate receptors.

Soluble in water.


Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 168560-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité