Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benztropine mesylate ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550143G001EA 70.4 EUR InStock
ENZOALX550143G001
Benztropine mesylate ≥98%
Benztropine mesylate
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist

Muscarinic acetylcholine receptor antagonist. Inhibits the dopamine transporter.


Formule: C₂₂H₂₉NO₄S
MW: 403,537 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074784
Numéro CAS: 132-17-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité