Capsazepine ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-(4-Chlorophenethyl)-7,8-dihydroxy-4,5-dihydro-1H-benzo[c]azepine-2(3H)-carbothioamide
ALX550145M005 ALX550145M025
ENZOALX550145M005EA 168 EUR InStock
ENZOALX550145M005 ENZOALX550145M025
Capsazepine ≥98%
Capsazepine
Capsaicin antagonist
Analog of capsaicin (Prod. No. BML-EI125-0200) that acts as a capsaicin antagonist. Inhibits resiniferatoxin and capsaicin-induced contractions of guinea pig trachea. Inhibits C-fiber-smooth muscle contractions induced by capsaicin, bradykinin and neurokinin A. Increases intracellular Ca²⁺ levels.
Synthetic.
Formule: C₁₉H₂₁ClN₂O₂S
MW: 376,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153778
Numéro CAS: 138977-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité