L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
SNC80 98 HPLC_ASSAY_METHOD, solid_white to off white
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550172M005 ALX550172M025
ENZOALX550172M005EA 124 EUR InStock
ENZOALX550172M005 ENZOALX550172M025
SNC80 98 HPLC_ASSAY_METHOD, solid_white to off white
SNC80
delta-opioid receptor agonist
Highly selective and potent non-peptide δ-opioid receptor agonist.
Soluble in 100% ethanol, methanol, DMSO or dichloromethane.
Formule: C₂₈H₃₉N₃O₂
MW: 449.6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 156727-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité