(2R,4R)-APDC ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550178M001 ALX550178M005
ENZOALX550178M001EA 128.7 EUR InStock
ENZOALX550178M001 ENZOALX550178M005
(2R,4R)-APDC ≥98%
(2R,4R)-APDC
mGluR agonist
Selective agonist for group II mGluRs. Inhibits the NADPH-oxidase dependent ROS system.
Numéro CAS: 169209-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité