Luzindole ≥96%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550184M005EA 97.9 EUR InStock
ENZOALX550184M005 ENZOALX550184M025
Luzindole ≥96%
Luzindole
Competitive melatonin receptor antagonist.
Formule: C₁₉H₂₀N₂O
MW: 292,382 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672498
Numéro CAS: 117946-91-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96%
Appearance White to off-white crystalline solid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité