(2S,4R)-4-Methylglutamic acid ≥97%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550186M005EA 123.2 EUR InStock
ENZOALX550186M005
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid ≥97%
(2S,4R)-4-Methylglutamic acid
Potent and highly selective kainate receptor agonist, with an IC50 for inhibition of [3H]-kainate binding of 35 nM and almost 3,000- and 200-fold selectivity for kainate receptors over AMPA and NMDA receptors respectively. Also selectively inhibits the cloned excitatory amino acid transporter EAAT2 at higher concentrations.
  • Kainate receptor agonist
White powder.
Soluble in dilute aqueous acid.
Formule: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,2 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00937765
Numéro CAS: 31137-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité