Amiloride hydrochloride dihydrate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550212G001EA 66 EUR InStock
ENZOALX550212G001
Amiloride hydrochloride dihydrate ≥98%
Amiloride hydrochloride dihydrate
Ca²⁺ channel inhibitor
Selectively blocks low threshold (T-type) calcium channel (KD=30μM) with no effect on L-type channels or tetrodotoxin Na+ channels. Inhibits the epithelial tetrodotoxin insensitive Na+ channel (IC50 =1μM). Clinically useful K+ sparing diuretic.
Formule: C₆H₈ClN₇O·HCl·2H₂O
MW: 302,116 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058197
Numéro CAS: 17440-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité