(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550214G001EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX550214G001
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride ≥99% (par HPLC)
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Inhibitor of L-type Ca²⁺ channels. Regulates Ca²⁺ release from intracellular stores in neutrophils.
  • Ca2⁺ channel inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in water (50 mg/ml), methanol or formic acid.
Formule: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
MW: 450,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069252
Numéro CAS: 33286-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité