Aconitine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOALX550232M025EA 112.2 EUR InStock
ENZOALX550232M025
Aconitine ≥98% (par HPLC)
Aconitine
Na⁺ channel activator.
A lipid-soluble neurotoxin that acts as a sodium channel modulator.
Binds with high affinity to the open state of the voltage-sensitive sodium channels at site 2, thereby causing a persistent activation of the sodium channels, which become refractory to excitation.
Soluble in 100% ethanol (35 mg/ml); almost insoluble in water (0.3 mg/ml).
Formule: C₃₄H₄₇NO₁₁
MW: 645,746 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082375
Numéro CAS: 302-27-2
EINECS: 206-121-7
ONU: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,00118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Source Isolated from Aconitum karacolium
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité