Diazoxide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX550260G001 ALX550260M500
ENZOALX550260G001EA 326.7 EUR InStock
ENZOALX550260G001 ENZOALX550260M500
Diazoxide ≥98% (par HPLC)
Diazoxide
ATP-sensitive K⁺ channel activator.
Effective concentrations in patch clamp experiments of 100 to 600 µM. Blocks desensitisation of AMPA receptors. Acts in pancreatic β-cells, where it is more potent than pinacidil. Antihypertensive and vasodilatory agent.
Soluble in DMSO (25 mg/ml); insoluble in water.
Formule: C₈H₇ClN₂O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078578
Numéro CAS: 364-98-7
EINECS: 206-668-1
Merck Index: 14,03004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
Appearance White to off-white powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité