Flunarizine dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX550268G001EA 67.1 EUR InStock
ENZOALX550268G001
Flunarizine dihydrochloride ≥99%
Flunarizine dihydrochloride
Ca²⁺ channel inhibitor
Selectively blocks the low threshold (T-type) calcium channel in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons. Inhibits Ca²⁺-influx-induced vasoconstriction of peropheral and cerebral blood vessels with little effect on myogenic activity and Ca²⁺-depenent myocardial contractility.
Formule: C₂₆H₂₆F₂N₂·2HCl
MW: 477,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058198
Numéro CAS: 30484-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité