L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
NBQX 98 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline, 6-nitro-7-sulphamoylbenzo(f)-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-Dihydroxy-6-nitro-7-sulphamoylbenzo[f]quinoxaline-2,3-dione, NBQX, 6-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulphonamide
ALX550272M005 ALX550272M025
ENZOALX550272M005EA 176 EUR InStock
ENZOALX550272M005 ENZOALX550272M025
NBQX 98 HPLC_ASSAY_METHOD
NBQX
Water soluble, potent and selective AMPA/kainate receptor antagonist.
Soluble in water (5 mg/ml) or DMSO.
Formule: C₁₂H₈N₄O₆S
MW: 336.28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270054
Numéro CAS: 118876-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité