Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nimodipine

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550277G001EA 330 EUR InStock
ENZOALX550277G001
Nimodipine
Nimodipine
Ca²⁺ channel inhibitor

Ca²⁺ channel antagonist. Highly potent at L-type channels. Block some low-voltage activated Ca²⁺ channels. Enhances memory in old or brain-damaged animals. Ameliorates experimental diabetic neuropathy in streptozotocin-induced diabetic rats. Vasodilator.


Formule: C₂₁H₂₆N₂O₇
MW: 418,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153848
Numéro CAS: 66085-59-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité