6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550283M005 ALX550283M010 ALX550283M025
ENZOALX550283M005EA 106.7 EUR InStock
ENZOALX550283M005 ENZOALX550283M010 ENZOALX550283M025
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt, disodium salt ≥98% (par CCM)
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione disodium salt
AMPA/kainate receptor antagonist
  • Rust red solid.
Water soluble, potent competitive kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist. More soluble form of CNQX (Prod. No. ALX-550-042).
Soluble in water (5 mg/ml).
Formule: C₉H₂N₄O₄.2Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09953908
Numéro CAS: 115066-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité