Procainamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX550287G010EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550287G010
Procainamide hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Procainamide hydrochloride
Na⁺ channel blocker and class I antiarrhythmic.
Soluble in water; slightly soluble in 100% ethanol or methanol; insoluble in ethyl acetate.
Formule: C₁₃H₂₂ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012998
Numéro CAS: 614-39-1
EINECS: 210-381-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité