Ruthenium(III) chloride oxide ≥90% (base métaux)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX550295G001 ALX550295M500
ENZOALX550295G001EA 178.2 EUR InStock
ENZOALX550295G001 ENZOALX550295M500
Ruthenium(III) chloride oxide ≥90% (base métaux)
Ruthenium(III) chloride oxide
Blocks TRPV1. Capsaicin and calcium antagonist. Inhibitor of Ca²⁺/Mg2⁺-ATPase.
  • Capsaicin and Ca2⁺ antagonist
Dark red to purple crystalline solid.
Soluble in water (10mg/ml) or ammonia.
Formule: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011479
Numéro CAS: 11103-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité