Praziquantel ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one
ENZOALX550321G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550321G005
Praziquantel ≥98% (par HPLC)
Praziquantel
Antihelmintic agent.
Soluble in 100% ethanol or chloroform; slightly soluble in water.
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₂
MW: 312,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058531
Numéro CAS: 55268-74-1
Merck Index: 14,07716
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité