(Z)-4-Hydroxytamoxifen ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (Z)-4-(1-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-2-phenylbut-1-en-1-yl)phenol, (Z)-4-(1-[4-(Dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl)phenol, (Z)-4-OHT, trans-4-Hydroxytamoxifen
ALX550361M001 ALX550361M005
ENZOALX550361M001EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX550361M001 ENZOALX550361M005
(Z)-4-Hydroxytamoxifen ≥98%
(Z)-4-Hydroxytamoxifen
Tamoxifen metabolite
Metabolite of tamoxifen (Prod. No. ALX-550-095). Exhibits a more potent estrogen agonist/antagonist activity than the parent drug. Has antioxidant properties. Intramembranous inhibitor of lipid peroxidation.
Formule: C₂₆H₂₉NO₂
MW: 387,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278780
Numéro CAS: 68047-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité