Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Kynurenine ≥95% (par HPCE)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX550408M050EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX550408M050
L-Kynurenine ≥95% (par HPCE)
L-Kynurenine
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.

Soluble in 0.5 M hydrochloric acid (50 mg/ml); very poorly soluble in water (0.4 g/100 ml, 20 °C).


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069912
Numéro CAS: 2922-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥95%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité