Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lipopolysaccharides (de Salmonella minnesota), TLRgrade™

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger

ENZOALX581020L002EA 324.5 EUR InStock
ENZOALX581020L002
Lipopolysaccharides (de Salmonella minnesota), TLRgrade™
Lipopolysaccharides
TLR4 activator.

Smooth (S)-form LPS isolated and purified from Salmonella minnesota (wild type) by a modification of the PCP extraction method, converted to the uniform sodium salt form.

Specific activator of Toll-like receptor 4 (TLR4). Does not activate TLR2 or other TLRs as determined with splenocytes and macrophages from TLR4 deficient mice. Smooth (S)-form LPS are commonly the preferred choice for whole animal studies, whereas Rough (R)-form LPS are primarily used in cellular in vitro activation studies.


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 1 mg/ml
Formulation Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double distilled water
Purity Absence of detectable protein or DNA contaminants with agonistic TLR activity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité