L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lipid A 1 mg/ml water E.coli, Serotype R515 (Re) 99,9 serotype J5 (Rc), TLRgrade™ Ready-to-Use Pyrogen-free (non pyrogenic), sterile
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX581200L001 ALX581200L002
ENZOALX581200L001EA 376 EUR InStock
ENZOALX581200L001 ENZOALX581200L002
Lipid A 1 mg/ml water E.coli, Serotype R515 (Re) 99,9 serotype J5 (Rc), TLRgrade™ Ready-to-Use Pyrogen-free (non pyrogenic), sterile
Lipid A
TLR4 activator.
Prepared by mild acid hydrolysis from purified E. coli R515 (Re) LPS (isolated by a modification of the PCP extraction method), converted to the uniform salt form.
Activates Toll-like receptor (TLR) 4. Does not activate TLR2 or other TLRs as determined with splenocytes and macrophages from TLR4 deficient mice.
Informations de commande: Shipped at ambient temperature
New Product
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration 1 mg/ml
Formulation Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen-free double distilled water
Purity ≥99.9% (regarding protein or DNA contaminants, KDO not detectable)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 mL ENZOALX581200L001
New Product
2 mL ENZOALX581200L002
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité