Monophosphoryl lipid A 0,5 mg/l dans l'eau (synthétique) prêt-à-l'emploi
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX581205C100EA 363 EUR InStock
ENZOALX581205C100
Monophosphoryl lipid A 0,5 mg/l dans l'eau (synthétique) prêt-à-l'emploi
Monophosphoryl lipid A
TLR4 activator.
  • Sterile solution in pyrogen free double distilled water.
Activates Toll-like receptor 4 (TLR4) about 10-fold less (100 ng/ml) compared to the endotoxic lipid A molecule. Synthetic lipid A does not activate TLR2 as determined with splenocytes and macrophages from TLR4 deficient mice. Exhibits reduced endotoxic and pyrogenic activity compared to lipid A and LPS.
Formule: C₉₆H₁₈₄N₃O₂₂P
MW: 1763,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1246298-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Source Synthetic
Concentration 0.5 mg/ml
Formulation Liquid. Sterile, ready-to-use solution in pyrogen free double distilled water.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité