5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
Synonyms: NSC 5064
ENZOALX610002G001EA 49.5 EUR InStock
ENZOALX610002G001 ENZOALX610002G005
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥97% (par HPLC)
5-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006890
Numéro CAS: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité