DAR-4M AM (cell permeable) 5 mM ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX620069M001EA 957 EUR InStock
ENZOALX620069M001
DAR-4M AM (cell permeable) 5 mM ≥98% (par HPLC)
DAR-4M AM (cell permeable)
Fluorescent probe for NO detection. Cell permeable.
Cell permeable analog of DAR-4M. Can be used to detect nitric oxide (NO) directly in cell specimens prepared from various sources, such as the brain (Ex: ~560 nm; Em: 575 nm). Stable in a pH range of 4 – 12. Low decrease in fluorescence intensity over time. Detection limit 7 nM.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration ~5 mM
Purity ≥98% (HPLC)
Formulation Dissolved in 0.32 ml DMSO
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité